Learn More
Bromuro de 2-fluoro-6-nitrobencilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382947 1 g 1 g
11392947 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16240.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 1958-93-6 | C7H5BrFNO2 | 234.02 g/mol
Nitobenzyl ester based nonionic PAGs (NIPAG 2) NIPAG 2 was prepared from 2-fluoro-6-nitrobenzyl bromide with silver sulfonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Éster de nitrobenclo PAGs no iónicos a base de ésteres de nitrobencilo (NIPAG 2) NIPAG 2 fue preparado a partir 26de -fluoro- -nitrobencilo bromuro con sulfonato de plata.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. ------- Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1958-93-6
Fórmula molecular C7H5BrFNO2
Peso molecular (g/mol) 234.02
Número MDL MFCD00042918
Clave InChI KKSODTKRSQTJFZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74779
Nombre IUPAC 2-(bromometil)-1-fluoro-3-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(F)=C1CBr
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-nitrobenzyl bromide
Punto de fusión 50°C to 54°C
Olor Pungent
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 2503670
Sinónimo 2-fluoro-6-nitrobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-nitrobenzene, benzene, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-nitro, alpha-bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene, acmc-20anuk, 2-fluoro-6-nitrobenzylbromide, 2-bromomethyl-3-fluoro-1-nitrobenzene, benzene,2-bromomethyl-1-fluoro-3-nitro
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.02
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.