Learn More
Ácido2-fluoro-6-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429448 5 g 5 g
15439448 25 g 25 g
15449448 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15429448 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63013.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 385-02-4 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 385-02-4
Fórmula molecular C7H4FNO4
Peso molecular (g/mol) 185.11
Número MDL MFCD01862079
Clave InChI MPDZCNPDHUUPRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-6-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-6-nitrobenzoicacid, 6-fluoro-2-nitrobenzoic acid, 2-carboxy-3-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-6-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-6-nitro, pubchem1308, 6-fluoro-nitrobenzoic acid, acmc-209j0j, ksc222c6b
PubChem CID 603758
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido