Learn More
2-Fluoro-6-metilnaftaleno, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10642843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10642843 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10642843 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RH01072CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-methylnaphthalene
CAS 324-42-5
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H9F
Número MDL MFCD00831714
Cantidad 250 mg
Sinónimo 6-fluoro-2-methylnaphthalene, naphthalene, 2-fluoro-6-methyl, maybridge1_006492, 2-methyl-6-fluoronaphthalene, naphthalene,2-fluoro-6-methyl
Clave InChI IKKGPHTUCGWMPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C2C=C(F)C=CC2=C1
Nombre IUPAC 2-fluoro-6-metilnaftaleno
Peso molecular (g/mol) 160.19
PubChem CID 2727845
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.19
Porcentaje de pureza 97%