Learn More
2-Fluoro-6-metilbenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15431408 1 g 1 g
15451408 250 mg 250 miligramos
15441408 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15431408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55228.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 117752-04-2 | C8H7FO | 138.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117752-04-2
Fórmula molecular C8H7FO
Peso molecular (g/mol) 138.14
Número MDL MFCD09258962
Clave InChI BGQBJWPZBBMKEI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14170517
Nombre IUPAC 2-fluoro-6-metilbenzaldehído
SMILES CC1=C(C=O)C(F)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-methylbenzaldehyde
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.151 g/mL
Índice de refracción 1.525
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-fluoro-6-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde,2-fluoro-6-methyl, pubchem10067, 3-fluoro-2-formyltoluene, acmc-209xa9, benzaldehyde, 2-fluoro-6-methyl, 2-fluoro-6-methylbenzaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido