Learn More
2-Fluoro-6-metoxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15405787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15405787 1 g 1 g
15415787 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15405787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32994.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 116241-61-3 | Molecular Formula: C6H6FNO | Molecular Weight: 127.118 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116241-61-3
Fórmula molecular C6H6FNO
Peso molecular (g/mol) 127.118
Número MDL MFCD09998161
Clave InChI PKZOFECOOLMHMG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14296367
Nombre IUPAC 2-fluoro-6-metoxipiridina
SMILES COC1=NC(=CC=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-methoxypyridine
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Sinónimo pyridine, 2-fluoro-6-methoxy, acmc-1bnhh, 2-fluoro-6-methoxy-pyridine, pyridine,2-fluoro-6-methoxy, 2-methoxy-6-fluoropyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.12
Porcentaje de pureza 97%