Learn More
2-Fluoro-6-metoxifenol, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10716455 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10716455 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10716455 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399950010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-methoxyphenol
CAS 73943-41-6
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.2300g/mL
Punto de ebullición 130°C to 131°C (36.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 103°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H7FO2
Fórmula lineal FC6H3(OH)OCH3
Índice de refracción 1.5160 to 1.5190 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00075140
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.23
Sinónimo 2-fluoro-6-methoxy-phenol, phenol, 2-fluoro-6-methoxy, pubchem3878, acmc-209osz, 2-methoxy-6-fluorophenol, 2-methoxyl-6-fluorophenol, 2-hydroxy-3-fluoroanisole, 2-fluoro-6-methoxy phenol, phenol,2-fluoro-6-methoxy, 2-fluoro-6-methoxyphenol
Clave InChI YZNHPLVFLRSVHY-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(O)C(F)=CC=C1
Nombre IUPAC 2-fluoro-6-metoxifenol
Peso molecular (g/mol) 142.13
PubChem CID 2737367
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoro-6-methoxyphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.