Learn More
2-Fluoro-6-metoxifenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465820
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11465820 1 g 1 g
11475820 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11465820
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26471.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 73943-41-6 | C7H7FO2 | 142.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73943-41-6
Fórmula molecular C7H7FO2
Peso molecular (g/mol) 142.13
Número MDL MFCD00075140
Clave InChI YZNHPLVFLRSVHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-6-methoxy-phenol, phenol, 2-fluoro-6-methoxy, pubchem3878, acmc-209osz, 2-methoxy-6-fluorophenol, 2-methoxyl-6-fluorophenol, 2-hydroxy-3-fluoroanisole, 2-fluoro-6-methoxy phenol, phenol,2-fluoro-6-methoxy, 2-fluoro-6-methoxyphenol
PubChem CID 2737367
Nombre IUPAC 2-fluoro-6-metoxifenol
SMILES COC1=C(O)C(F)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-methoxyphenol
Densidad 1.23
Punto de ebullición 130°C to 131°C (36 mmHg)
Temperatura de inflamación 103°C (218°F)
Índice de refracción 1.52
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.13
Porcentaje de pureza 97%