Learn More
2-Fluoro-6-metoxibencilo bromuro, TRC
Código de producto. 30395387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395387 100 mg
30403306 50 mg
30400429 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395387 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF402810100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 500912-17-4
Fórmula molecular C8H8OFBr
Peso molecular (g/mol) 219.05
SMILES COc1cccc(F)c1CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-methoxybenzyl Bromide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8BrFO/c1-11-8-4-2-3-7(10)6(8)5-9/h2-4H,5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.9743