Learn More
Bromuro de 2-fluoro-6-metoxibencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15443407 250 mg 250 miligramos
11342139 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26136.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 500912-17-4 | C8H8BrFO | 219.053 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 500912-17-4
Fórmula molecular C8H8BrFO
Peso molecular (g/mol) 219.053
Número MDL MFCD08688579
Clave InChI PVKFBCBTHHTDEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-6-methoxybenzyl bromide, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-methoxybenzene, 2-bromomethyl-3-fluoroanisole, 2-fluoro-6-methoxy-benzyl bromide, 2-bromomethyl-3-fluorophenyl methyl ether, benzene,2-bromomethyl-1-fluoro-3-methoxy, 2-bromomethyl-1-fluoranyl-3-methoxy-benzene
PubChem CID 2779322
Nombre IUPAC 2-(bromometil)-1-fluoro-3-metoxibenceno
SMILES COC1=C(C(=CC=C1)F)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-methoxybenzyl bromide
Punto de fusión 18°C to 21°C
Índice de refracción 1.557
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.05
Porcentaje de pureza 98%