Learn More
Éster de pinacol del ácido 2-fluoro-6-metoxibencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15417876 250 mg 250 miligramos
15407876 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417876 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62812.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1599432-41-3 | C13H18BFO3 | 252.092 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1599432-41-3
Fórmula molecular C13H18BFO3
Peso molecular (g/mol) 252.092
Clave InChI CSXSULPDIWBLHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-fluoro-6-methoxyphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-6-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-6-methoxybenzeneboronicacidpinacolester, 2-fluoro-6-methoxyphenylboronicacidpinacolester, 2-fluoro-6-methoxyphenylboronic acid 2,3-dimethyl-2,3-butanediyl
PubChem CID 72221147
Nombre IUPAC 2-(2-fluoro-6-metoxifenil)-4,4,5,5-tetrametil1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC=C2F)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.09
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido