Learn More
Ácido 2-fluoro-6-metoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312009 5 g 5 g
11302009 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312009 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26064.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 78495-63-3 | C7H8BFO3 | 169.946 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78495-63-3
Fórmula molecular C7H8BFO3
Peso molecular (g/mol) 169.946
Número MDL MFCD02179483
Clave InChI XOVMDVZAWWQSDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-6-methoxyphenyl boronic acid, 2-fluoro-6-methoxyphenylboronicacid, 6-fluoro-2-methoxyphenylboronic acid, 3-fluoroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-6-methoxyphenyl, 2-fluoro-6-methyloxyphenylboronic acid, boronic acid, b-2-fluoro-6-methoxyphenyl, 2-fluoro-6-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-209pef
PubChem CID 3294524
Nombre IUPAC ácido (2-fluoro-6-metoxifenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=CC=C1F)OC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 124°C to 126°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.95
Porcentaje de pureza 98%