Learn More
2-Fluoro-6-metoxibenzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15445537 250 mg 250 miligramos
15425537 1 g 1 g
15435537 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15445537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32774.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 529512-81-0 | C8H8FNO2 | 169.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 529512-81-0
Fórmula molecular C8H8FNO2
Peso molecular (g/mol) 169.16
Número MDL MFCD00277474
Clave InChI BDJNFURQDZEPLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-6-methoxy-benzamide, 2-methoxy-6-fluorobenzamide, 2-fluoro-6-methoxy benzamide, #, benzamide, 2-fluoro-6-methoxy
PubChem CID 579738
Nombre IUPAC 2-fluoro-6-metoxibenzamida
SMILES COC1=C(C(N)=O)C(F)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-methoxybenzamide
Punto de fusión 190°C to 194°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.15
Porcentaje de pureza 98%