Learn More
2-Fluoro-6-yodobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444643 5 g 5 g
11434643 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11444643 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11576.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 79544-29-9 | Molecular Formula: C7H3FIN | Molecular Weight: 247.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79544-29-9
Fórmula molecular C7H3FIN
Peso molecular (g/mol) 247.01
Número MDL MFCD00015478
Clave InChI FAACTMVXBNSPJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodo-6-fluorobenzonitrile, 2-cyano-3-fluoro-1-iodobenzene, benzonitrile, 2-fluoro-6-iodo, 6-fluoro-2-iodobenzenecarbonitrile, 2-fluoro-6-iodo-benzonitrile, 6-iodo-2-fluorobenzonitrile, pubchem4780, acmc-209php, ksc494e4h, pharmabridge p-2313
PubChem CID 522722
Nombre IUPAC 2-fluoro-6-yodobenzonitrilo
SMILES FC1=CC=CC(I)=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-iodobenzonitrile
Punto de fusión 48°C to 52°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 4971873
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.01
Porcentaje de pureza 98%