Learn More
2-fluoro-6-iodobenzonitrile 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10631695 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10631695 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10631695 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 380740050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-iodobenzonitrile
CAS 79544-29-9
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 49°C to 53°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H3FIN
Fórmula lineal IC6H3(F)CN
Número MDL MFCD00015478
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-iodo-6-fluorobenzonitrile, 2-cyano-3-fluoro-1-iodobenzene, benzonitrile, 2-fluoro-6-iodo, 6-fluoro-2-iodobenzenecarbonitrile, 2-fluoro-6-iodo-benzonitrile, 6-iodo-2-fluorobenzonitrile, pubchem4780, acmc-209php, ksc494e4h, pharmabridge p-2313
Clave InChI FAACTMVXBNSPJA-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=CC(I)=C1C#N
Nombre IUPAC 2-fluoro-6-yodobenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 247.01
PubChem CID 522722
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.01
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Powder or Crystals