Learn More
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10770581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g
Código de producto.
10770581 1g
1 options
Código de producto. 10770581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 311940010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-iodobenzoic acid
Nombre de nota 98%
CAS 111771-08-5
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 121.0°C to 126.0°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H4FIO2
Fórmula lineal FC6H3(I)CO2H
Número MDL MFCD00042289
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-fluoro-2-iodobenzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-6-iodo, maybridge3_007452, pubchem1386, acmc-2099an, 2-fluoro-6-iodobenzoicacid, 2-fluoro-6-iodo benzoic acid, 2-fluoro-6-iodo-benzoic acid, rarechem al bo 0280, attercop-chm at126295
Clave InChI CYCXAPWOBWWNRK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)I)C(=O)O)F
Nombre IUPAC ácido 2-fluoro-6-yodobenzoico
Peso molecular (g/mol) 266.01
PubChem CID 2733302
Formula Weight (peso de la fórmula) 266
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Powder