Learn More
Ácido 2-fluoro-6-yodobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438879 1 g 1 g
15448879 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438879 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07924.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111771-08-5 | C7H4FIO2 | 266.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111771-08-5
Fórmula molecular C7H4FIO2
Peso molecular (g/mol) 266.01
Número MDL MFCD00042289
Clave InChI CYCXAPWOBWWNRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-fluoro-2-iodobenzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-6-iodo, maybridge3_007452, pubchem1386, acmc-2099an, 2-fluoro-6-iodobenzoicacid, 2-fluoro-6-iodo benzoic acid, 2-fluoro-6-iodo-benzoic acid, rarechem al bo 0280, attercop-chm at126295
PubChem CID 2733302
Nombre IUPAC ácido 2-fluoro-6-yodobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)I)C(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-iodobenzoic acid
Punto de fusión 122°C to 126°C
Cantidad 1 g
Beilstein 4982371
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.01
Porcentaje de pureza 97%