Learn More
Ácido 2-fluoro-6-hidroxifenilborónico, TRC
Código de producto. 30397202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30397202 250 mg
30401953 5 g
30395799 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30397202 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF489660250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1256345-60-4
Fórmula molecular C6H6BFO3
Peso molecular (g/mol) 155.92
Sinónimo B-(2-Fluoro-6-hydroxyphenyl)boronic Acid
SMILES OB(O)c1c(O)cccc1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6BFO3/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,9-11H
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0394