Learn More
2-Fluoro-5-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11334656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11334656 1 g 1 g
11324656 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32574.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69045-82-5
Fórmula molecular C6H3F4N
Peso molecular (g/mol) 165.091
Número MDL MFCD07437945
Clave InChI UUODQIKUTGWMPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine, 2-fluoro-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-3-picoline, pubchem9252, acmc-209o5o, ksc628s4n
PubChem CID 5463754
Nombre IUPAC 2-fluoro-5-(trifluorometil)piridina
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Densidad 1.371
Punto de ebullición 118°C to 122°C
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Índice de refracción 1.402
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.09
Porcentaje de pureza 97%