Learn More
2'-Fluoro-5'-(trifluorometil)propiofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11499107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499107 5 g 5 g
11489107 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20660.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207974-18-3
Fórmula molecular C10H8F4O
Peso molecular (g/mol) 220.17
Número MDL MFCD00061260
Clave InChI SCKAMDGXXQFMFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-trifluoromethyl propiophenone, 2'-fluoro-5'-trifluoromethyl propiophenone, 1-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl propan-1-one, acmc-1cich, 5-fluoro-2-trifluoromethyl propiophenone, 1-2-fluoranyl-5-trifluoromethyl phenyl propan-1-one, 1-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl-1-propanone #
PubChem CID 605675
Nombre IUPAC 1-[2-fluoro-5-(trifluorometil)fenil]propan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=C(F)C=CC(=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)propiophenone
Índice de refracción 1.449
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.17
Porcentaje de pureza 97%