Learn More
Isocianato de 2-fluoro-5-(trifluorometil)fenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369909 1 g 1 g
11379909 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11369909 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25630.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 69922-27-6 | C8H3F4NO | 205.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69922-27-6
Fórmula molecular C8H3F4NO
Peso molecular (g/mol) 205.11
Número MDL MFCD00673069
Clave InChI NAIKHCBDZGSGHH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2733380
Nombre IUPAC 1-fluoro-2-isocianato-4-(trifluorometil)benceno
SMILES FC1=CC=C(C=C1N=C=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Densidad 1.418
Punto de ebullición 53°C (2.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Índice de refracción 1.455
Cantidad 1 g
Número UN UN2206
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenylisocyanate, 2-fluoro-5-trifluoromethylphenyl isocyanate, benzene,1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl, benzene, 1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl, acmc-20anuz, pubchem12480, 2-fluoro-5-trifluoromethylphenylisocyanate, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyan
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.11
Porcentaje de pureza 97%