Learn More
2-Fluoro-5-(trifluorometil)fenil isocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10405115 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10405115 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10126000 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10405115 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 319340025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 69922-27-6
Fórmula molecular C8H3F4NO
Peso molecular (g/mol) 205.11
Número MDL MFCD00673069
Clave InChI NAIKHCBDZGSGHH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2733380
Nombre IUPAC 1-fluoro-2-isocianato-4-(trifluorometil)benceno
SMILES FC1=CC=C(C=C1N=C=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Punto de ebullición 53°C (2.5 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H3(CF3)NCO
Índice de refracción 1.4540 to 1.456
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenylisocyanate, 2-fluoro-5-trifluoromethylphenyl isocyanate, benzene,1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl, benzene, 1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl, acmc-20anuz, pubchem12480, 2-fluoro-5-trifluoromethylphenylisocyanate, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyan
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido