Learn More
2-Fluoro-5-(trifluorometil)fenil isocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10126000 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10126000 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10405115 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10126000 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 319345000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 69922-27-6
Fórmula molecular C8H3F4NO
Peso molecular (g/mol) 205.11
Número MDL MFCD00673069
Clave InChI NAIKHCBDZGSGHH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2733380
Nombre IUPAC 1-fluoro-2-isocianato-4-(trifluorometil)benceno
SMILES FC1=CC=C(C=C1N=C=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Punto de ebullición 53°C (2.5 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H3(CF3)NCO
Índice de refracción 1.4540 to 1.456
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenylisocyanate, 2-fluoro-5-trifluoromethylphenyl isocyanate, benzene,1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl, benzene, 1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl, acmc-20anuz, pubchem12480, 2-fluoro-5-trifluoromethylphenylisocyanate, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyan
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido