Learn More
2-Fluoro-5-(trifluorometil)fenol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10796495 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10796495 1 g Frasco de vidrio 1 g
10420924 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10796495 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397840010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Chemische Identifikatoren
CAS 141483-15-0
Fórmula molecular C7H4F4O
Peso molecular (g/mol) 180.10
Número MDL MFCD00061286
Clave InChI MCOSBFKOUQAIJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenol, 4-fluoro-3-hydroxybenzotrifluoride, 2-fluoro-5-trifluoromethyl-phenol, phenol, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-m-cresol, pubchem4145, intermediates-zcf02079, acmc-1c6g6, ksc495m9p, 5-trifluoromethyl-2-fluorophenol
PubChem CID 518888
Nombre IUPAC 2-fluoro-5-(trifluorometil)fenol
SMILES OC1=CC(=CC=C1F)C(F)(F)F
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a naranja
Densidad 1.4360g/mL
Punto de ebullición 146.0°C
Temperatura de inflamación 57°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H3(OH)CF3
Índice de refracción 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.436
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Sicherheitshinweis
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.