Learn More
2-Fluoro-5-(trifluorometil)fenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11420451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420451 1 g 1 g
11430451 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420451 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20004.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141483-15-0
Fórmula molecular C7H4F4O
Peso molecular (g/mol) 180.10
Número MDL MFCD00061286
Clave InChI MCOSBFKOUQAIJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenol, 4-fluoro-3-hydroxybenzotrifluoride, 2-fluoro-5-trifluoromethyl-phenol, phenol, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-m-cresol, pubchem4145, intermediates-zcf02079, acmc-1c6g6, ksc495m9p, 5-trifluoromethyl-2-fluorophenol
PubChem CID 518888
Nombre IUPAC 2-fluoro-5-(trifluorometil)fenol
SMILES OC1=CC(=CC=C1F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
Densidad 1.436
Punto de ebullición 146°C
Temperatura de inflamación 57°C (134°F)
Índice de refracción 1.439
Cantidad 1 g
Número UN UN2920
Beilstein 8392138
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.1
Porcentaje de pureza 97%