Learn More
Ácido 2-fluoro-5-(trifluorometil)benzoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449806 5 g 5 g
11439806 1 g 1 g
11389619 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20293.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 115029-23-7 | C8H3F4O2 | 207.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115029-23-7
Fórmula molecular C8H3F4O2
Peso molecular (g/mol) 207.10
Número MDL MFCD00061292
Clave InChI LIFKXWNFWIUMJT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzoic acid, 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzoicacid, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-m-toluic acid, benzoic acid, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, maybridge1_006396, 2-fluoro-5-trifluoromethylbenzioc acid, pubchem4758, acmc-1bvsf, ksc180k3f
PubChem CID 688292
Nombre IUPAC Ácido 2-fluoro-5-(trifluorometil)benzoico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC(=CC=C1F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 101°C to 102°C
Cantidad 5 g
Beilstein 5813056
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.11
Porcentaje de pureza ≥98%