Learn More
Ácido 2-fluoro-5-(trifluorometil)benzoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439806 1 g 1 g
11449806 5 g 5 g
11389619 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20293.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 115029-23-7 | C8H3F4O2 | 207.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115029-23-7
Fórmula molecular C8H3F4O2
Peso molecular (g/mol) 207.10
Número MDL MFCD00061292
Clave InChI LIFKXWNFWIUMJT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzoic acid, 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzoicacid, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-m-toluic acid, benzoic acid, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, maybridge1_006396, 2-fluoro-5-trifluoromethylbenzioc acid, pubchem4758, acmc-1bvsf, ksc180k3f
PubChem CID 688292
Nombre IUPAC Ácido 2-fluoro-5-(trifluorometil)benzoico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC(=CC=C1F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 101°C to 102°C
Cantidad 1 g
Beilstein 5813056
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.11
Porcentaje de pureza ≥98%