Learn More
2-Fluoro-5-(trifluorometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11478847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478847 25 g 25 g
11458847 1 g 1 g
11468847 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19973.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146137-78-2
Fórmula molecular C8H4F4O
Peso molecular (g/mol) 192.11
Número MDL MFCD00061311
Clave InChI IDLNLGMUINCSGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-fluoro-5-trifluoromethyl-benzaldehyde, 4-fluoro-3-formylbenzotrifluoride, benzaldehyde, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, pubchem5798, acmc-209cwf, intermediates-zcf02118, ksc496a6r
PubChem CID 2734904
Nombre IUPAC 2-Fluoro-5-(trifluorometil)benzaldehído
SMILES FC1=CC=C(C=C1C=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Densidad 1.36
Punto de ebullición 176°C
Temperatura de inflamación 76°C (168°F)
Índice de refracción 1.451
Cantidad 25 g
Beilstein 5810686
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.11
Porcentaje de pureza 97%