Learn More
2-Fluoro-5-(trifluorometil)anisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389809 1 g 1 g
11399809 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389809 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23516.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 261951-78-4 | C8H6F4O | 194.129 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261951-78-4
Fórmula molecular C8H6F4O
Peso molecular (g/mol) 194.129
Número MDL MFCD01631564
Clave InChI AXEAQZIYCQTHQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-trifluoromethyl anisole, 1-fluoro-2-methoxy-4-trifluoromethyl benzene, 4-fluoro-3-methoxybenzotrifluoride, pubchem8275, acmc-1ceet, 4-fluoro-3-methoxy-benzotrifluoride, 1-fluoranyl-2-methoxy-4-trifluoromethyl benzene
PubChem CID 2774771
Nombre IUPAC 1-fluoro-2-metoxi-4-(trifluorometil)benceno
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole
Temperatura de inflamación 62°C (144°F)
Índice de refracción 1.4352
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.13
Porcentaje de pureza 97%