Learn More
2-fluoro-5-(trifluorometil)anilina, TRC
Código de producto. 30403119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30403119 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30403119 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5960955G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
CAS 535-52-4
Fórmula molecular C7H5F4N
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride, NSC 10327, alpha,alpha,alpha,6-Tetrafluoro-m-toluidine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5F4N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
SMILES Nc1cc(ccc1F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-fluoro-5-(trifluorometil)anilina
Peso molecular (g/mol) 179.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0358