Learn More
2-fluoro-5-(trifluorometil)anilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 535-52-4 |
| Fórmula molecular | C7H5F4N |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride, NSC 10327, alpha,alpha,alpha,6-Tetrafluoro-m-toluidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5F4N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2 |
| SMILES | Nc1cc(ccc1F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-fluoro-5-(trifluorometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 179.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0358 |