Learn More
2-Fluoro-5-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline |
| Densidad | 1.378 |
| Punto de ebullición | 210°C |
| Temperatura de inflamación | 70°C (158°F) |
| Olor | Characteristic |
| Índice de refracción | 1.461 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2810 |
| Beilstein | 1950800 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.12 |
| Mostrar más |