Learn More
2-Fluoro-5-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418187 1 g 1 g
11428187 5 g 5 g
11438187 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17556.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 535-52-4 | C7H5F4N | 179.118 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 535-52-4
Fórmula molecular C7H5F4N
Peso molecular (g/mol) 179.118
Número MDL MFCD00007653
Clave InChI DRKWGMXFFCPZLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-trifluoromethyl aniline, 3-amino-4-fluorobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-m-toluidine, 4-fluoro-3-aminobenzotrifluoride, 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzenamine, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, .alpha.,.alpha.,.alpha.,6-tetrafluoro-m-toluidine, pubchem1538, ksc494s7l
PubChem CID 136349
Nombre IUPAC 2-fluoro-5-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Densidad 1.378
Punto de ebullición 210°C
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.461
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 1950800
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.12
Porcentaje de pureza 97%