Learn More
Bromuro de 2-fluoro-5-(trifluorometoxi)bencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336899 1 g 1 g
11346899 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336899 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26795.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 86256-24-8 | C8H5BrF4O | 273.025 g/mol
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro 2-fluoro-5-(trifluorometoxi)bencilo se utiliza en la industria agroquímica, farmacéutica y de los colorantes.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86256-24-8
Fórmula molecular C8H5BrF4O
Peso molecular (g/mol) 273.025
Número MDL MFCD04115890
Clave InChI KOISGBFWQAPLFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-trifluoromethoxy benzyl bromide, 2-bromomethyl-1-fluoro-4-trifluoromethoxy benzene, 1-bromomethyl-2-fluoro-5-trifluoromethoxy benzene
PubChem CID 2783326
Nombre IUPAC 2-(bromometil)-1-fluoro-4-(trifluorometoxi)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)CBr)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Índice de refracción 1.466
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.02
Porcentaje de pureza 97%