Learn More
2-Fluoro-5-(trifluorometoxi)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11342559
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11342559 1 g 1 g
11352559 5 g 5 g
11362559 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11342559 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H26655.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 2-fluoro-5-(trifluorometoxi)benzaldehído se utiliza como precursor para la síntesis orgánica. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes, agentes reductores fuertes, ácidos fuertes, amoníaco y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 886497-81-0
Fórmula molecular C8H4F4O2
Peso molecular (g/mol) 208.112
Número MDL MFCD04115886
Clave InChI FMDGCHMPSCBYFX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2783324
Nombre IUPAC 2-fluoro-5-(trifluorometoxi)benzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)C=O)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Índice de refracción 1.443
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 2-fluoro-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-formyl-4-trifluoromethoxy fluorobenzene, benzaldehyde,2-fluoro-5-trifluoromethoxy, pubchem4231, 2-fluoro-5-trifluoromethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-5-trifluoromethoxy
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.11
Porcentaje de pureza 97%