Learn More
2-Fluoro-5-nitrotolueno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497606 50 g 50 g
11487606 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14649.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 455-88-9 | C7H6FNO2 | 155.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 455-88-9
Fórmula molecular C7H6FNO2
Peso molecular (g/mol) 155.13
Número MDL MFCD00007284
Clave InChI XUCYJGMIICONES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-nitrotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl-4-nitro, 4-fluoro-3-methylnitrobenzene, toluene, 2-fluoro-5-nitro, 1-fluoro-2-methyl-4-nitro-benzene, 5-nitro-2-fluorotoluene, 3-methyl-4-fluoronitrobenzene, pubchem1593, 2-fluoro-5-nitro-toluene, 5-nitro-2-fluoro toluene
PubChem CID 68001
Nombre IUPAC 1-fluoro-2-metil-4-nitrobenceno
SMILES CC1=CC(=CC=C1F)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-nitrotoluene
Punto de fusión 37°C to 40°C
Punto de ebullición 98°C to 101°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 105°C (221°F)
Cantidad 50 g
Número UN UN2811
Beilstein 1940341
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.13
Porcentaje de pureza ≥98%