Learn More
2-Fluoro-5-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15481309 25 g 25 g
15471309 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15481309 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64210.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 456-24-6 | C5H3FN2O2 | 142.089 g/mol
It is used in the preparation of nitropyridines by nitration of pyridines with nitric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la preparación de nitropiridinas por nitración de piridinas con ácido nítrico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 456-24-6
Fórmula molecular C5H3FN2O2
Peso molecular (g/mol) 142.089
Número MDL MFCD03095059
Clave InChI XOZAJNLUAODXSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-fluoro-3-nitropyridine, pyridine, 2-fluoro-5-nitro, 2-fluor-5-nitropyridin, 2-fluoro-5-nitro-pyridine, abbypharma ap-15-5253, pubchem1202, acmc-1arnr, 5-nitro-2-fluoropyridine, 2-fluoro-5-nitro pyridine
PubChem CID 95264
Nombre IUPAC 2-fluoro-5-nitropiridina
SMILES C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-nitropyridine
Punto de fusión 17°C to 21°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.41 g/mL
Punto de ebullición 86°C to 87°C (7 mmHg)(literature)
Índice de refracción 1.525
Cantidad 25 g
Beilstein 120351
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido