Learn More
2-Fluoro-5-Nitrobenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489286 25 g 25 g
11479286 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489286 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18130.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 400-74-8 | C7H3F4NO2 | 209.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 400-74-8
Fórmula molecular C7H3F4NO2
Peso molecular (g/mol) 209.1
Número MDL MFCD00024576
Clave InChI DNTHMWUMRGOJRY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-fluoro-4-nitro-2-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-fluoro-4-nitro-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-2-tetrafluorotoluene, 2-fluoro-5-nitro trifluoromethyl benzene, 1-fluoro-4-nitro-2-trifluoromethyl-benzene, 1-fluoro-2-trifluoromethyl-4-nitrobenzene, 5-nitro-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, pubchem1653, 2-fluor-5-nitrobenzotrifluorid
PubChem CID 94954
Nombre IUPAC 1-Fluoro-4-nitro-2-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Densidad 1.522
Punto de ebullición 105°C to 110°C (25 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Índice de refracción 1.465
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 1881423
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1
Porcentaje de pureza 98%