Learn More
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459603 1 g 1 g
11469603 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459603 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12417.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17417-09-3 | C7H3FN2O2 | 166.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17417-09-3
Fórmula molecular C7H3FN2O2
Peso molecular (g/mol) 166.11
Número MDL MFCD00042299
Clave InChI YLACBMHBZVYOAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 2-fluoro-5-nitro, 3-cyano-4-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-5-nitro-benzonitrile, 2-fluoro-5-nitrobenzenecarbonitrile, 2-fluoro-5-nitrobenzenenitrile, 3-cyano-4-fluoro-1-nitrobenzene, pubchem4792, intermediates-zcf02297, acmc-209e7w, 5-nitro-2-fluorobenzonitrile
PubChem CID 519417
Nombre IUPAC 2-fluoro-5-nitrobenzonitrilo
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Punto de fusión 70°C to 72°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Beilstein 2048720
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.11
Porcentaje de pureza ≥98%