Learn More
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10385152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10385152 1 g 1 g
10622273 10 g 10 g
10481124 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10385152 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00351DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 17417-09-3
Fórmula molecular C7H3FN2O2
Peso molecular (g/mol) 166.11
Número MDL MFCD00042299
Clave InChI YLACBMHBZVYOAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 2-fluoro-5-nitro, 3-cyano-4-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-5-nitro-benzonitrile, 2-fluoro-5-nitrobenzenecarbonitrile, 2-fluoro-5-nitrobenzenenitrile, 3-cyano-4-fluoro-1-nitrobenzene, pubchem4792, intermediates-zcf02297, acmc-209e7w, 5-nitro-2-fluorobenzonitrile
PubChem CID 519417
Nombre IUPAC 2-fluoro-5-nitrobenzonitrilo
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.11
Porcentaje de pureza 97%