Learn More
Ácido 2-fluoro-5-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-5-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 7304-32-7 |
| Fórmula molecular | C7H4FNO4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | NSC 133450 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4FNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(ccc1F)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | ácido 2-fluoro-5-nitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 185.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.0124 |