Learn More
Ácido 2-fluoro-5-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449607 25 g 25 g
11429607 1 g 1 g
11439607 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22100.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7304-32-7 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid may be used in the synthesis of dibenz[b,f]oxazepin-11(10H)-ones, via the nucleophilic aromatic substitution (SNAr) of fluorine in 2-fluoro-5-nitrobenzoic acid with the OH of various 2-aminophenols on solid support, synthesis of substituted dibenzazocines on solid support, via SNAr of fluorine in 2-fluoro-5-nitrobenzoic acid with the OH function of the immobilized polysubstituted phenols, in the synthesis of oxazepines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-fluoro-5-nitrobenzoico puede utilizarse en la síntesis de dibenz[b,f]oxazepin-11(10H)-onas, mediante la sustitución nucleofílica aromática (SNAr) de flúor en ácido 2-fluoro-5-nitrobenzoico con la función OH de diversos 2-aminofenoles en soporte sólido, la síntesis de dibenzazocinas sustituidas en soporte sólido, mediante la SNAr de flúor en ácido 2-fluoro-5-nitrobenzoico con la función OH de fenoles polisustituidos inmovilizados, así como la síntesis de oxazepinas.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7304-32-7
Fórmula molecular C7H4FNO4
Peso molecular (g/mol) 185.11
Número MDL MFCD00134238
Clave InChI ICXSHFWYCHJILC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-5-nitrobenzoicacid, 2-fluoro-5-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-5-nitro, 2-fluoro-5-nitro-benzoicacid, pubchem1307, acmc-209op6, ksc377e3h, 2-fluoro-5-nitrobenzotc acid, 2-fluoro-5-nitro benzoic acid
PubChem CID 280997
Nombre IUPAC ácido 2-fluoro-5-nitrobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC=C1F)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 142°C to 144°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1912835
Información de solubilidad Soluble in chloroform,ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.11
Porcentaje de pureza 98%