Learn More
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394096 5 g 5 g
11384096 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19233.06
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 27996-87-8 | C7H4FNO3 | 169.111 g/mol
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-fluoro-5-nitrobenzaldehído, se utiliza como una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27996-87-8
Fórmula molecular C7H4FNO3
Peso molecular (g/mol) 169.111
Número MDL MFCD00042298
Clave InChI VVXFDFQEIRGULC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fluoro nitrobenzaldehyde, 5-nitro-2-fluorobenzaldehyde, 4-fluoro-3-formylnitrobenzene, 2-fluoro-5-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-5-nitro, pubchem1459, acmc-209h0h, akos bb460, asischem d51510, 2-fluoro-5 nitrobenzaldehyde
PubChem CID 2734770
Nombre IUPAC 2-fluoro-5-nitrobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Punto de fusión 57°C to 59°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1950329
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.11
Porcentaje de pureza 98%