Learn More
2-fluoro-5-nitrobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10737085 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10737085 1 g Frasco de plástico 1 g
1 options
Código de producto. 10737085 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 371730010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
CAS 27996-87-8
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 57°C to 60°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C7H4FNO3
Fórmula lineal FC6H3(NO2)CHO
Número MDL MFCD00042298
Cantidad 1 g
Sinónimo fluoro nitrobenzaldehyde, 5-nitro-2-fluorobenzaldehyde, 4-fluoro-3-formylnitrobenzene, 2-fluoro-5-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-5-nitro, pubchem1459, acmc-209h0h, akos bb460, asischem d51510, 2-fluoro-5 nitrobenzaldehyde
Clave InChI VVXFDFQEIRGULC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C=O)F
Nombre IUPAC 2-fluoro-5-nitrobenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 169.11
PubChem CID 2734770
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.