Learn More
2-Fluoro-5-nitroanisole, TRC
Código de producto. 30400935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400935 250 mg
30393868 100 mg
30392938 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30400935 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF597580250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 454-16-0
Fórmula molecular C7H6FNO3
Peso molecular (g/mol) 171.13
SMILES COc1cc(ccc1F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-nitroanisole
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6FNO3/c1-12-7-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0332