Learn More
2-Fluoro-5-metilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11395299 1 g 1 g
11305309 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395299 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20275.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 63762-79-8 | C7H7FO | 126.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63762-79-8
Fórmula molecular C7H7FO
Peso molecular (g/mol) 126.13
Número MDL MFCD00190101
Clave InChI XEHPMVZYZDQLDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 2-fluoro-5-methyl, 2-fluoro-5-methyl-phenol, 4-fluoro-3-hydroxytoluene, 6-fluoro-m-cresol, 6-fluoo-m-cresol, pubchem1498, acmc-209vyr, 2-fluoro-5-methyl phenol, 2-fluoranyl-5-methyl-phenol, ksc494c5d
PubChem CID 182387
Nombre IUPAC 2-fluoro-5-metilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-methylphenol
Densidad 1.155
Punto de ebullición 172°C to 174°C
Temperatura de inflamación 67°C (152°F)
Índice de refracción 1.5105
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 2433017
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.13
Porcentaje de pureza 97%