Learn More
2-Fluoro-5-methylaniline, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10510892 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; Glass bottle
Código de producto.
10510892 5g; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10510892 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 276150050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-methylaniline
CAS 452-84-6
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.1090g/mL
Punto de ebullición 80°C to 86°C (11.0mmHg)
Temperatura de inflamación 81°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H8FN
Fórmula lineal FC6H3(CH3)NH2
Índice de refracción 1.5320 to 1.534
Número MDL MFCD00007654
Cantidad 5g
Gravedad específica 1.109
Sinónimo 3-amino-4-fluorotoluene, 6-fluoro-m-toluidine, 2-fluoro-5-methylphenylamine, 2-fluoro-5-methylbenzenamine, benzenamine, 2-fluoro-5-methyl, 2-fluoro-5-methylbenzeneamine, 2-fluoro-5-methyl-aniline, pubchem1507, 2-fluoro-5-metylaniline, acmc-209k1v
Información de solubilidad Solubility in water:
Clave InChI QZUXMXZNVAJNSE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(F)C(N)=C1
Nombre IUPAC 2-fluoro-5-methylaniline
Peso molecular (g/mol) 125.15
PubChem CID 262970
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.15
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoro-5-methylaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.