Learn More
2-Fluoro-5-metoxibenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475477 5 g 5 g
15465477 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32724.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 127667-01-0 | Molecular Formula: C8H6FNO | Molecular Weight: 151.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127667-01-0
Fórmula molecular C8H6FNO
Peso molecular (g/mol) 151.14
Número MDL MFCD00142921
Clave InChI VBZLRHYLNXWZIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-5-methoxy, 3-cyano-4-fluoroanisole, fluoromethoxybenzonitrile2, 2-fluoro-5-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem3500, acmc-209bct, ksc494m9f, 2-fluoro-5-methoxy benzonitrile, buttpark 80\01-21
PubChem CID 2774546
Nombre IUPAC 2-fluoro-5-metoxibenzonitrilo
SMILES COC1=CC(C#N)=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-methoxybenzonitrile
Punto de fusión 81°C to 85°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.14
Porcentaje de pureza 98%