Learn More
Ácido 2-fluoro-5-metoxibenzoico, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15429047 250 mg 250 miligramos
15409047 1 g 1 g
15419047 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15429047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52365.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 367-83-9 | C8H7FO3 | 170.139 g/mol
2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-fluoro-5-metoxibenzoico se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367-83-9
Fórmula molecular C8H7FO3
Peso molecular (g/mol) 170.139
Número MDL MFCD00272566
Clave InChI REDSLTKMNCCQBC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774543
Nombre IUPAC ácido 2-fluoro-5-metoxibenzoico
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-fluoro-5-methoxy-benzoic acid, benzoic acid,2-fluoro-5-methoxy, benzoic acid, 2-fluoro-5-methoxy, pubchem4966, 6-fluoro-m-anisic acid, 3-carboxy-4-fluoroanisole, 2-fluoro-5-methoxybenzoicacid, 6-fluoro-3-methoxybenzoic acid, rarechem al bo 0748, buttpark 45\01-62
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.14
Porcentaje de pureza ≥97%