Learn More
2-Fluoro-5-metoxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483148 5 g 5 g
11473148 1 g 1 g
11493148 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483148 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18904.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105728-90-3 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una materia prima importante y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado del aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105728-90-3
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD00070795
Clave InChI DKIQXHIAEMGZGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-fluoro-m-anisaldehyde, 2-fluoro-5-methoxy-benzaldehyde, 2-fluoro-5-methoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-5-methoxy, pubchem2634, 4-fluoro-3-formylanisole, acmc-2098hi, ksc490m2b, 2-fluoro-5-methyloxy benzaldehyde, 2-fluoro-5-methoxybenzaldehyde
PubChem CID 2734872
Nombre IUPAC 2-Fluoro-5-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde
Densidad 1.237
Punto de ebullición 80°C (0.9 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Índice de refracción 1.533
Cantidad 5 g
Beilstein 4379088
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 97%