Learn More
2-Fluoro-5-metoxi-3-(trifluorometil)benzamida, 97 %
Código de producto. 15468335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468335 5 g 5 g
15458335 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468335 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33148.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1373920-76-3
Fórmula molecular C9H7F4NO2
Peso molecular (g/mol) 237.154
Número MDL MFCD22201042
Clave InChI YAJGTXLKIJZBFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-methoxy-3-trifluoromethyl benzamide
PubChem CID 86277644
Nombre IUPAC 2-fluoro-5-metoxi-3-(trifluorometil)benzamida
SMILES COC1=CC(=C(C(=C1)C(=O)N)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.15
Porcentaje de pureza 97%